Learn More
Solución de polietileno glicol-litio acetato, Thermo Scientific™
Código de producto. 15404629
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15404629 250 mL 250 ml
15414629 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15404629
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62213.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución común para el aislamiento de proteínas y ADN de la levadura
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Sinónimo PEG-LiOAc soltuion; PEG-lithium acetate solution
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol-lithium acetate soln.
Color Incolora
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido