Learn More
Diacrilato de polietilenglicol, P.M. 8,000, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Polyethylene glycol diacrylate is used to prepare photopolymerized hydrogels which are used as scaffolds for tissue regeneration and other biological applications. It acts as an important raw material for the synthesis of poly(ethylene glycol) urethane-dimethacrylates (PEGUDM) by reacting with 2-isocyanatoethyl methacrylate. It contributes to chemical resistance, flexibility, adhesion, low shrinkage, abrasion resistance and impact strength.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polyethylene glycol diacrylate |
| Color | Blanco |
| Nombre de nota | M.W. 8,000 |
| Forma física | Sólido granular |
| Información de solubilidad | Miscible with water. |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Light sensitive |
Seguridad y manipulación
- Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 8,000
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Polyethylene glycoldiacrylate