Learn More
Polietilenglicol 8000(PEG), Fisher BioReagents™
Polietilenglicol 8000, HO-[CH2CH2O]n-H, número de CAS-25322-68-3, óxido de polietileno, Carbowax, PEG 8000, 1 kg, Gris, Blanco, de 7000 a 9000, PRECAUCIÓN
24.65€ - 51.20€
CAS | 25322-68-3 |
---|---|
Fórmula molecular | (C2H4O)n |
Peso molecular (g/mol) | 62.07 |
Número MDL | MFCD01779601 |
Clave InChI | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | PEG 8000, Polyethylene Oxide, Carbowax™ |
Nombre IUPAC | etano-1,2-diol |
SMILES | [H]OCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10224963
|
Fisher BioReagents
BP233-100 |
100 g | Frasco de vidrio |
24.65€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10407773
|
Fisher BioReagents
BP233-1 |
1 kg | Frasco de polietileno |
51.20€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Polietilenglicol 8000, HO-[CH2CH2O]n-H, número de CAS-25322-68-3, óxido de polietileno, Carbowax, PEG 8000, 1 kg, Gris, Blanco, de 7000 a 9000, PRECAUCIÓN
PEG8000 es adecuado como medio para la fusión de células de mamífero. También se utiliza para precipitar bacteriófago a partir de sobrenadantes de células lisadas.Identificadores de productos químicos
25322-68-3 | |
62.07 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
etano-1,2-diol |
(C2H4O)n | |
MFCD01779601 | |
PEG 8000, Polyethylene Oxide, Carbowax™ | |
[H]OCCO |
Especificaciones
Polyethylene Glycol 8000 | |
5.0 to 7.0 | |
Sólido | |
(C2H4O)n | |
MFCD01779601 | |
PEG 8000, Polyethylene Oxide, Carbowax™ | |
[H]OCCO | |
62.07 | |
Pass Test |
Blanco | |
25322-68-3 | |
55°C | |
H(OCH2CH2)nOH | |
15, 7688 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
etano-1,2-diol | |
7000 to 9000 |
Seguridad y manipulación
¡PRECAUCIÓN!
Descripción general para emergencias
Puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. Utilizar equipo de protección individual. Garantice una ventilación adecuada. Lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención médica inmediatamente si se producen síntomas. Enjuague de inmediato con abundante agua, incluido bajo los párpados, durante 15 minutos como mínimo. Solicitar atención médica. Salir al aire libre. Si tiene dificultades para respirar, se le debe administrar oxígeno. Obtenga atención médica inmediatamente si se producen síntomas. NO inducir el vómito. Solicitar atención médica. Solicitar atención médica. .
NFPA
Salud:1
Inflamabilidad:1
Inestabilidad:0
Recommended Storage : RT
- Poly(ethylene glycol), average M.W. 8000