Learn More
Polietilenglicol 400, líquido, BAKER™, J.T. Baker™
Código de producto. 15578824 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15578824 500 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 500 ml
1 options
Código de producto. 15578824 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor U21607
Grado de productos químicos que se usan en un laboratorio
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene Glycol 400
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 380 to 420 (Average)
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 1.15kg