Learn More
Polietilenglicol 200, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405007
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
11405007 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11405007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21918.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol 200
Forma física Líquido
Punto de fusión °C to 55 to°C to 40°C
Densidad 1.127
Índice Merck 14,7568
Información de solubilidad Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈200
Temperatura de inflamación 171°C (339°F)
Índice de refracción 1.459
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Polyethylene glycol 200
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Polyethylene glycol