Learn More
Kartell™ Tapered Drying Tubes
Código de producto. 10001041
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
170 mm
220 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10001041 270 mm paquete de 5
10478272 170 mm paquete de 5
10162711 220 mm paquete de 5
3 options
Código de producto. 10001041
Marca: Kartell™ 0044800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de secado cónicos Kartell™ son ideales para secar gases y cuentan con dos extremos con conexión cónica a presión para conectar mangueras de caucho.
  • Los dos extremos tienen conexiones cónicas a presión para conectar mangueras de caucho de 8 a 10 mm de diámetro
  • Ideal para aplicaciones con gases
  • Hecho de polipropileno
Especificaciones
Longitud (métrico) 270 mm
N.º por caja 5/Paq.
N.° por paquete 5/Paq.
Material Polietileno
Tipo de producto Tubos de secado