Descripción
- para productos químicos corrosivos y agresivos
- junta de EPDM
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Drum Faucet |
| Color | Brown |
| Material | Polietileno |
| Anchura (imperial) | 2,95 in |
| Anchura (métrico) | 75.00 mm |
| Altura (imperial) | 7.09 in. |
| Altura (métrico) | 180.00 mm |
| Peso (imperial) | 0.95 lb. |
| Peso (métrico) | 0.43 kg |