Learn More
asecos™ Grifo para bidones de polietileno
Código de producto. 17816476 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
2,95 in
6,38 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
17816476 6,38 in cada uno
17876586 2,95 in cada uno
2 options
Código de producto. 17816476
Marca: asecos™ 2802
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Vaciado seguro de bidones
  • para productos químicos corrosivos y agresivos
  • junta de EPDM
Especificaciones
Tipo de producto Drum Faucet
Color Brown
Para utilizar con (equipo) 2 in. Drum
Material Polietileno
Anchura (imperial) 6,38 in
Anchura (métrico) 162.00 mm
Altura (imperial) 6.14 in.
Altura (métrico) 156.00 mm
Peso (imperial) 1.10 lb.
Peso (métrico) 0.5 kg