Learn More
asecos™ Grifo para bidones de polietileno
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Anchura (imperial):
4,72 in
6,38 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Descripción
- empaquetado en 3 piezas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tap |
| Color | Brown |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 1 |
| Anchura (imperial) | 4,72 in |
| Anchura (métrico) | 120.00 mm |
| Altura (imperial) | 4.72 in. |
| Altura (métrico) | 120.00 mm |
| Peso (imperial) | 2.97 lb. |
| Peso (métrico) | 1.346 kg |