Learn More
Kartell™ Membrana de disco de polietileno
Descripción
- Interfaz útil entre el papel de filtro y la placa perforada Buchner
- Evita la obstrucción de los orificios del filtro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Filtro de pantalla. |
| Formato | Disco |
| Material | Polietileno |
| Tamaño de poro | 300 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Interfaz entre el papel de filtro y la placa perforada Buchner |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Forma | Circle |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |