Learn More
Polietileno, clorado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319648
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319648 250 g 250 g
11329648 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044146.30
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 64754-90-1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64754-90-1
Número MDL MFCD00084424
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene
Color Blanco
Nombre de nota Chlorinated
Forma física Polvo
Información de solubilidad Soluble in cyclohexanone and toluene
Cantidad 250 g
Índice de refracción 1.22