Learn More
Gravis Tapones roscado de polietileno
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
30 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Descripción
- Color natural
- Disponible para varios tamaños de tapón
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno |
| N.° por paquete | Paquete de 100 |
| Cantidad | 100/paquete |
| Tamaño de rosca (métrico) | 30 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |