Descripción
Esté preparado para HPLC con tubos corrugados SCAT™.
- Tubos flexible
- Para instrumentos de HPLC
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoklavierbar |
| Diámetro interior (métrico) | 6,5 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Para utilizar con | Instrumento de HPLC |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión de fugas para varios sistemas de HPLC |
| Color | Grau |
| Tipo de producto | Tubo corrugado |