Learn More
Macherey-Nagel™ Tapón de polietileno
Código de producto. 15178592 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
15178592 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 15178592
Marca: Macherey-Nagel™ 702129
Solo quedan null
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 4,3 mm
Material Polietileno
Septo Sí
Para utilizar con (aplicación) Se utilizan como tapones de frascos de lavado o tapones provisionales
Incluye Con septo
N.° por paquete 100
Tipo de empaquetado 100/Paq.
Material del cierre Polietileno
Cantidad 100/Paq.
Grosor (métrico) 1,3 mm
Altura (métrico) 9,1 mm