Learn More
Buerkle™ Tapón de polietileno
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Junta cónica estándar:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
7/16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- El tapón hueco permite el uso de tubos o embudos
- Los anillos de sellado proporcionan un sellado hermético
- Adecuado para productos alimenticios
- La forma octogonal facilita la apertura
- El polietileno proporciona una buena resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para productos alimenticios |
| Junta cónica estándar | 29/32 |
| Color | Blanca, Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 25,8 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 29 mm |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Tapones |