Descripción
- El tapón hueco permite el uso de tubos o embudos
- Los anillos de sellado proporcionan un sellado hermético
- Adecuado para productos alimenticios
- La forma octogonal facilita la apertura
- El polietileno proporciona una buena resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para productos alimenticios |
| Junta cónica estándar | 7/16 |
| Color | Blanca, Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 5,9 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 7,5 mm |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Tapones |