Learn More
Buerkle™ Tapón de polietileno
Código de producto. 15405574 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
7/16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
15405574 10/19 cada uno
11888172 19/26 1 PCS
15445574 29/32 cada uno
11888182 34/35 cada uno
15376438 14/23 cada uno
11878182 45/40 cada uno
15337378 24/29 cada uno
15435574 12/21 cada uno
15415574 7/16 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15405574 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 97601019
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con polietileno para una mayor resistencia, durabilidad y flexibilidad. Los tapones de polietileno™ están disponibles en una amplia gama de tamaños.
  • El tapón hueco permite el uso de tubos o embudos
  • Los anillos de sellado proporcionan un sellado hermético
  • Adecuado para productos alimenticios
  • La forma octogonal facilita la apertura
  • El polietileno proporciona una buena resistencia química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para productos alimenticios
Junta cónica estándar 10/19
Color Blanca, Rojo
Diameter (Metric) Bottom 8,2 mm
Diámetro del área superior (métrico) 10 mm
Material Polietileno
Tipo de producto Tapones