Learn More
Buerkle™ Tapón de polietileno
Código de producto. 15337378 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Junta cónica estándar:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
7/16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 15337378
Marca: Buerkle™ 97602429
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con polietileno para una mayor resistencia, durabilidad y flexibilidad. Los tapones de polietileno™ están disponibles en una amplia gama de tamaños.
  • El tapón hueco permite el uso de tubos o embudos
  • Los anillos de sellado proporcionan un sellado hermético
  • Adecuado para productos alimenticios
  • La forma octogonal facilita la apertura
  • El polietileno proporciona una buena resistencia química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para productos alimenticios
Junta cónica estándar 24/29
Color Blanco, Rojo
Diameter (Metric) Bottom 21,1 mm
Diámetro del área superior (métrico) 24 mm
Material Polietileno
Tipo de producto Tapones