Descripción
- Fabricado con polietileno de alta densidad.
- Graduados.
- Incluye asa.
- Sin boquilla.
- Tapa a presión disponible para la compra por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Graduaciones | Sí |
| Altura (métrico) | 240 mm |
| Incluye | Asa |