Learn More
Masterflex™ Conectores en Y dentados de polietileno
Código de producto. p-7116357
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1/2 in
1/8 pulg
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 11770229
Marca: Masterflex™ 3072603
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones como productos farmacéuticos, laboratorio, industrial/fabricación, muestreo de agua, procesamiento de alimentos
  • Conector dentado en Y
  • Polietileno
  • Disponibles en packs de diez
Especificaciones
Descripción Conexiones de púa
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de los tubos 1/8 pulg
Manguera dentada 1/8 pulg
Puerto de salida 1/8 in
Tamaño de puerto 1/8 pulg
Método de esterilización Óxido de etileno
Color Translúcido
Tipo de producto Conector dentado en Y