Learn More
Masterflex™ Conectores en Y dentados de polietileno
Descripción
- Conector dentado en Y
- Polietileno
- Disponibles en packs de diez
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexiones de púa |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tamaño de los tubos | 1/8 pulg |
| Manguera dentada | 1/8 pulg |
| Puerto de salida | 1/8 in |
| Tamaño de puerto | 1/8 pulg |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Color | Translúcido |
| Tipo de producto | Conector dentado en Y |