Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de polieteretercetona
Descripción
- Disponibles en una amplia gama de tamaños y capacidades
- Adecuadas para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bolsa |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 100/paq. |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Altura (métrico) | 150 mm |