Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de polieteretercetona
Código de producto. 12350499
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
250 mm
300 mm
375 mm
Altura (métrico):
150 mm
200 mm
250 mm
Cantidad:
100/paq.
50 Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Cantidad unitSize
12350499 375 mm 250 mm 50 Paq. paquete de 50
12310499 100 mm 150 mm 100/paq. paquete de 100
12330499 250 mm 200 mm 100/paq. paquete de 100
12340499 300 mm 200 mm 50 Paq. paquete de 50
4 options
Código de producto. 12350499
Marca: Bryson Packaging™ BAJ300130L
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bolsas transparentes, excelentes para envíos y almacenamiento y también como bolsas para muestras.
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños y capacidades
  • Adecuadas para el contacto con alimentos
Especificaciones
Descripción Bolsa
Material Polietileno
Cantidad 50 Paq.
Anchura (métrico) 375 mm
Altura (métrico) 250 mm