Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de polieteretercetona
Código de producto. 12330499
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
250 mm
300 mm
375 mm
Altura (métrico):
150 mm
200 mm
250 mm
Cantidad:
100/paq.
50 Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Cantidad unitSize
12330499 250 mm 200 mm 100/paq. paquete de 100
12310499 100 mm 150 mm 100/paq. paquete de 100
12340499 300 mm 200 mm 50 Paq. paquete de 50
12350499 375 mm 250 mm 50 Paq. paquete de 50
4 options
Código de producto. 12330499
Marca: Bryson Packaging™ BAJ300090U
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bolsas transparentes, excelentes para envíos y almacenamiento y también como bolsas para muestras.
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños y capacidades
  • Adecuadas para el contacto con alimentos
Especificaciones
Descripción Bolsa
Material Polietileno
Cantidad 100/paq.
Anchura (métrico) 250 mm
Altura (métrico) 200 mm