Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de polieteretercetona
Código de producto. 12310499
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
250 mm
300 mm
375 mm
Altura (métrico):
150 mm
200 mm
250 mm
Cantidad:
100/paq.
50 Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 12310499
Marca: Bryson Packaging™ BAJ300050J
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bolsas transparentes, excelentes para envíos y almacenamiento y también como bolsas para muestras.
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños y capacidades
  • Adecuadas para el contacto con alimentos
Especificaciones
Descripción Bolsa
Material Polietileno
Cantidad 100/paq.
Anchura (métrico) 100 mm
Altura (métrico) 150 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis