Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de polietileno con anillo de presión de dureza de 50° shore A
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Polietileno |
| Septo | Sí |
| Incluye | Septum |
| Tipo de inserto | Tapón de anillo a presión |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tipo | Anillo a presión |
| Tamaño del tapón | N11 |