Learn More
Fisherbrand™ Membranas de polietersulfona
Código de producto. 11775305 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11775305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
™ Las membranas de polietersulfona de Fisherbrand presentan una estructura de poros altamente asimétrica que ofrece una capacidad de carga efectiva y un alto caudal.
  • La estructura de poros altamente asimétrica ofrece una capacidad de carga efectiva y alta caudal
  • Hidrofílico y fabricado con polímero de polietersulfona
  • Diseñado para eliminar partículas durante la filtración general
  • Las características de baja unión de proteínas y fármacos lo hacen ideal para su uso en aplicaciones de ciencias de la vida
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Yes
Punto de burbuja 2.7bar
Color Blanco
Material PES
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 21 ml/min/cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración de reactivos químicos especiales, líquidos a alta temperatura, filtración de reactivos químicos especiales, líquidos a alta temperatura, filtración de fármacos
Caudal de gas 16 l/min/cm2
Hidrofobicidad Hidrófilo
Cantidad 100/paq.
Tipo Disco simple
Mojabilidad
Diámetro (métrico) 25 mm