Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de polieteno
Descripción
Bolsas resellables de polietileno, transparentes o con tres líneas de escritura para el etiquetado. Ideales para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras, etc.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Resellable |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de material de oficina |
| Material | Polietileno |
| N.° por paquete | 100 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Altura (métrico) | 190 mm |
| Tipo de producto | Bolsa |