Learn More
Cole-Parmer™ Cepillo universal de poliéster
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Synthetic block is moisture and bacteria proof.
- Hang-up hole provide easy storage.
- Gnarled grip offers safe handling.
- The utility brushes come with medium-stif crimped bristles to help carry more water or solution to the cleaning surface.
- Applications include pots, pans, vats, kettles, and counters.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo universal |
| Bristle Material | Poliéster |
| Bristle Type | Rígido |
| Material del mango | Plástico |
| Color | Rojo |
| Diámetro (imperial) | 5.1 in. |
| Diámetro (métrico) | 130 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de uso general |
| Longitud (imperial) | 5.5 in. |
| Longitud del mango (imperial) | 8 in. |
| Mostrar más |