Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas para tubos Tough Spots™
Código de producto. p-8010654
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Diámetro (métrico):
9,5 mm
1,27 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Diámetro (métrico) unitSize
12378817 Amarillo 9,5 mm paquete de 1000
12398817 Azul 9,5 mm paquete de 1000
12388817 Verde 9,5 mm paquete de 1000
12358817 Blanco 9,5 mm paquete de 1000
12368817 Rojo 9,5 mm paquete de 1000
12308827 Blanco 1,27 cm paquete de 1000
6 options
Código de producto. 12378817
Marca: Fisherbrand™ TSPOTSY
Edge
Asegúrese de que las etiquetas de microtubos permanecen fijas durante cualquier procedimiento de laboratorio. Las etiquetas de tubos Fisherbrand™ Tough Spots™ no se desprenden ni desplazan, incluso bajo la exposición a temperaturas extremas, agentes cáusticos o centrifugación. Las etiquetas redondas precortadas en dos tamaños están disponibles en diversos colores. 1,000 etiquetas por rollo.
Superiores a las cintas y etiquetas convencionales para su uso en laboratorios clínicos y de investigación
  • Construidas con poliolefina fina y químicamente inerte con adhesivo acrílico fuerte
  • Se adhieren a la mayoría de microtubos de plástico, vidrio y metal, además de a otros objetos de estos materiales
  • Las etiquetas no se desprenden ni desplazan, por lo que se pueden deslizar con facilidad en rotores de centrífuga sin unión ni captura ’
  • Gran variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras y del investigador
  • Etiquetas redondas, precortadas y desprendibles para partes superiores de tubos en prácticos rollos de dispensación
  • Tamaño perfecto para tubos de microcentrífuga 
    • Las etiquetas Tough Tags de 9,5 mm son ideales para microtubos de 0,5 ml
    • Las etiquetas Tough Tags de 13 mm son ideales para tubos de 1,5/2,0 ml
Soportan entornos extremos, por lo que los tubos permanecen identificados con claridad
  • Calor: esterilización en autoclave con vapor, agua hirviendo
  • Frío: temperaturas del congelador a –80 °C
  • Disolventes orgánicos y agentes cáusticos
  • Centrifugación  
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Amarillo
Pantalla Blank
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Poliolefina
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Etiquetas
Esterilidad No estéril
Mostrar texto Vacío
Para utilizar con (aplicación) Tubos de microcentrífugas y otros recipientes en la investigación y el laboratorio clínico
Para utilizar con (equipo) Tubos de 0,5 mL
Etiquetas por fila 2
Cantidad 1000/Paq.
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +80°C
Dimensions (LxW) 1 x 1 cm
Longitud (imperial) 0.4 in.
Anchura (imperial) 0.4 in.
Anchura (métrico) 1 cm
Diámetro (imperial) 0.4 in.
Diámetro (métrico) 9,5 mm