Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Código de producto. 11885245
Change view
Click to view available options
Forma:
Rectángulo
Rectángulo con esquinas redondeadas
Redondo
Tamaño (métrico):
101,6 An. x 50,8 mm Al.
15,24 mm (Diám.)
15,24 x 48,26 mm (An x Al)
15,24 x 66,68 mm (An x Al)
15,24 × 38,1 mm (An × Al)
18,26 × 25,46 mm (An × Al)
19 x 6,35 mm (An x Al)
19 × 38,1 mm (An × Al)
19 × 6,35 mm (An × Al)
22,86 × 19 mm (An × Al)
22,86 × 22,86 mm (An × Al)
25,4 × 4,75 mm (An × Al)
25,4 An. x 12,7 mm Al.
25,4 An. x 76,2 mm Al.
25,4 x 12,70 mm (An x Al)
31,75 × 19 mm (An × Al)
34,93 × 45,72 mm (An × Al)
38,10 An.x 6,35 mm Al.
38,1 × 19 mm (An × Al)
40 mm An. x 15 mm Al
41,28 x 15,24 mm (An x Al)
48,26 × 6,35 mm (An × Al)
5,08 × 22,86 mm (An × Al)
50,80 × 76,20 mm (An × Al); color:
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
50,8 × 25,4 mm (An × Al)
50,8 × 6,35 mm (An × Al)
57,15 × 19 mm (An × Al)
76,20 An. x 25,4 mm Al.
76,2 mm × 25,4 mm (An × Al)
88,9 × 38,1 mm (An × Al)
9,53 mm (Diám.)
9,53 × 25,4 mm (An × Al)
Acabado:
Mate
Satinado
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Caucho, Permanente
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
Código de producto. Forma Tamaño (métrico) Acabado Tipo de adhesivo unitSize
11885245 Rectángulo 25,4 x 12,70 mm (An x Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
13099262 Rectángulo 101,6 An. x 50,8 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10479883 Redondo 9,53 mm (Diám.) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11504314 Rectángulo con esquinas redondeadas 40 mm An. x 15 mm Al Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13019302 Rectángulo 50,8 × 6,35 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
11896023 Rectángulo 19 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13099302 Rectángulo 38,10 An.x 6,35 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
11810855 Rectángulo 19 x 6,35 mm (An x Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
11816043 Rectángulo 22,86 × 22,86 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11583784 Rectángulo 25,4 × 4,75 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10209922 Rectángulo con esquinas redondeadas 9,53 × 25,4 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11836013 Rectángulo 5,08 × 22,86 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13009312 Rectángulo 25,4 An. x 12,7 mm Al. Satinado Caucho, Permanente 1 paquete
12834723 Rectángulo 50,8 × 25,4 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10020942 Rectángulo 15,24 x 48,26 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11538754 Rectángulo 25,4 An. x 76,2 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
11836023 Rectángulo 34,93 × 45,72 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11523724 Rectángulo 76,20 An. x 25,4 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10011932 Rectángulo con esquinas redondeadas 15,24 mm (Diám.) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11814714 Rectángulo 50,80 × 76,20 mm (An × Al); color: Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
11503734 Rectángulo 31,75 × 19 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
11836043 Rectángulo 38,1 × 19 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10031932 Rectángulo 15,24 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
10630134 Rectángulo 50,8 x 25,4 mm (An x Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10315992 Rectángulo 48,26 × 6,35 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
10600784 Rectángulo 41,28 x 15,24 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11582715 Rectángulo 76,2 mm × 25,4 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10679343 Rectángulo 88,9 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
10561515 Rectángulo 18,26 × 25,46 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11886013 Rectángulo 15,24 x 66,68 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
12882699 Rectángulo 22,86 × 19 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11826033 Rectángulo 57,15 × 19 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11826043 Rectángulo 19 × 6,35 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
33 options
Código de producto. 11885245
Marca: Brady™ 030104
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster están fabricadas con poliéster permanente (B-423), que es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
  • Temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 °F)
Specifications
Certificaciones/conformidad Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Satinado
Formato Compatible con IP™
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta imprimible por transferencia térmica
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación de activos, identificación de placas de circuitos y componentes, etiquetas de placas identificativas y clasificación
Para utilizar con (equipo) BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600
Repetición horizontal (métrico) 27,31 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
Modelo THT-5-423-10
N.° por paquete 10000 Label(s) / Roll
Cantidad 1000/Paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Tamaño (métrico) 25,4 x 12,70 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0,019 mm
Repetición vertical (métrico) 15,24 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Longitud (imperial) 0.5 in.
Anchura (imperial) 1 in.
Anchura (métrico) 25,4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.40 mm
Anchura de cinta (métrico) 85,09 mm
Altura (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 12,7 mm
Alternate Part Number THT-5-423-10