Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Código de producto. 11836043
Click to view available options
Forma:
Rectángulo
Rectángulo con esquinas redondeadas
Redondo
Tamaño (métrico):
101,6 An. x 50,8 mm Al.
15,24 mm (Diám.)
15,24 x 48,26 mm (An x Al)
15,24 x 66,68 mm (An x Al)
15,24 × 38,1 mm (An × Al)
18,26 × 25,46 mm (An × Al)
19 x 6,35 mm (An x Al)
19 × 38,1 mm (An × Al)
19 × 6,35 mm (An × Al)
22,86 × 19 mm (An × Al)
22,86 × 22,86 mm (An × Al)
25,4 × 4,75 mm (An × Al)
25,4 An. x 12,7 mm Al.
25,4 An. x 76,2 mm Al.
25,4 x 12,70 mm (An x Al)
31,75 × 19 mm (An × Al)
34,93 × 45,72 mm (An × Al)
38,10 An.x 6,35 mm Al.
38,1 × 19 mm (An × Al)
40 mm An. x 15 mm Al
41,28 x 15,24 mm (An x Al)
48,26 × 6,35 mm (An × Al)
5,08 × 22,86 mm (An × Al)
50,80 × 76,20 mm (An × Al); color:
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
50,8 × 25,4 mm (An × Al)
50,8 × 6,35 mm (An × Al)
57,15 × 19 mm (An × Al)
76,20 An. x 25,4 mm Al.
76,2 mm × 25,4 mm (An × Al)
88,9 × 38,1 mm (An × Al)
9,53 mm (Diám.)
9,53 × 25,4 mm (An × Al)
Acabado:
Mate
Satinado
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Caucho, Permanente
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
Código de producto. 11836043
Marca: Brady™ 236715
Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster están fabricadas con poliéster permanente (B-423), que es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
  • Temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 °F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL, con aprobación CSA
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Satinado
Formato Die-cut
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta imprimible por transferencia térmica
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación de componentes y placas de circuito, identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Repetición horizontal (métrico) 50,1 mm
Etiquetas por fila 2
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
Modelo BPT-6-8423-2.5
N.° por paquete 2500 Label(s) / Roll
Cantidad 1 unidad
Forma Rectángulo
Tamaño 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Tamaño (métrico) 38,1 × 19 mm (An × Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0028 in.
Grosor (métrico) 0,017 mm
Repetición vertical (métrico) 22,05 mm
Dimensions (LxW) 19,05 x 38,10 mm
Longitud (imperial) 0.75 in.
Anchura (imperial) 1.5 in.
Anchura (métrico) 38,1 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 38.10 mm
Anchura de cinta (métrico) 108 mm
Altura (imperial) 0.75 in.
Altura (métrico) 31,75 mm
Alternate Part Number BPT-6-8423-2.5