Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Código de producto. 11836023
Change view
Click to view available options
Forma:
Rectángulo
Rectángulo con esquinas redondeadas
Redondo
Tamaño (métrico):
101,6 An. x 50,8 mm Al.
15,24 mm (Diám.)
15,24 x 48,26 mm (An x Al)
15,24 x 66,68 mm (An x Al)
15,24 × 38,1 mm (An × Al)
18,26 × 25,46 mm (An × Al)
19 x 6,35 mm (An x Al)
19 × 38,1 mm (An × Al)
19 × 6,35 mm (An × Al)
22,86 × 19 mm (An × Al)
22,86 × 22,86 mm (An × Al)
25,4 × 4,75 mm (An × Al)
25,4 An. x 12,7 mm Al.
25,4 An. x 76,2 mm Al.
25,4 x 12,70 mm (An x Al)
31,75 × 19 mm (An × Al)
34,93 × 45,72 mm (An × Al)
38,10 An.x 6,35 mm Al.
38,1 × 19 mm (An × Al)
40 mm An. x 15 mm Al
41,28 x 15,24 mm (An x Al)
48,26 × 6,35 mm (An × Al)
5,08 × 22,86 mm (An × Al)
50,80 × 76,20 mm (An × Al); color:
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
50,8 × 25,4 mm (An × Al)
50,8 × 6,35 mm (An × Al)
57,15 × 19 mm (An × Al)
76,20 An. x 25,4 mm Al.
76,2 mm × 25,4 mm (An × Al)
88,9 × 38,1 mm (An × Al)
9,53 mm (Diám.)
9,53 × 25,4 mm (An × Al)
Acabado:
Mate
Satinado
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Caucho, Permanente
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
Código de producto. Forma Tamaño (métrico) Acabado Tipo de adhesivo unitSize
11836023 Rectángulo 34,93 × 45,72 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13099262 Rectángulo 101,6 An. x 50,8 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10479883 Redondo 9,53 mm (Diám.) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11504314 Rectángulo con esquinas redondeadas 40 mm An. x 15 mm Al Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13019302 Rectángulo 50,8 × 6,35 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
11896023 Rectángulo 19 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13099302 Rectángulo 38,10 An.x 6,35 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
11810855 Rectángulo 19 x 6,35 mm (An x Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
11816043 Rectángulo 22,86 × 22,86 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11583784 Rectángulo 25,4 × 4,75 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10209922 Rectángulo con esquinas redondeadas 9,53 × 25,4 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11836013 Rectángulo 5,08 × 22,86 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
13009312 Rectángulo 25,4 An. x 12,7 mm Al. Satinado Caucho, Permanente 1 paquete
12834723 Rectángulo 50,8 × 25,4 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10020942 Rectángulo 15,24 x 48,26 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11538754 Rectángulo 25,4 An. x 76,2 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
11523724 Rectángulo 76,20 An. x 25,4 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10011932 Rectángulo con esquinas redondeadas 15,24 mm (Diám.) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11814714 Rectángulo 50,80 × 76,20 mm (An × Al); color: Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
11503734 Rectángulo 31,75 × 19 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
11836043 Rectángulo 38,1 × 19 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10031932 Rectángulo 15,24 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
10630134 Rectángulo 50,8 x 25,4 mm (An x Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10315992 Rectángulo 48,26 × 6,35 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11885245 Rectángulo 25,4 x 12,70 mm (An x Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10600784 Rectángulo 41,28 x 15,24 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11582715 Rectángulo 76,2 mm × 25,4 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
10679343 Rectángulo 88,9 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
10561515 Rectángulo 18,26 × 25,46 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11886013 Rectángulo 15,24 x 66,68 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
12882699 Rectángulo 22,86 × 19 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11826033 Rectángulo 57,15 × 19 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente 1 rollo
11826043 Rectángulo 19 × 6,35 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente 1 rollo
33 options
Código de producto. 11836023
Marca: Brady™ 217089
Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster están fabricadas con poliéster permanente (B-423), que es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
  • Temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 °F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad 2005/618/CE modificación de MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanca, Transparente
Acabado Mate
Formato Autolaminado
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta imprimible por transferencia térmica
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
Modelo BPT-632-461
N.° por paquete 2000/Paq.
Cantidad 2000/pack
Forma Rectángulo
Tamaño 34.93 mm (W) x 45.72 mm (H)
Tamaño (métrico) 34,93 × 45,72 mm (An × Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0019 in.
Grosor (métrico) 0,012 mm
Repetición vertical (métrico) 41,72 mm
Dimensions (LxW) 45,72 x 34,93 mm
Longitud (imperial) 1.8 in.
Anchura (imperial) 1.38 in.
Anchura (métrico) 34,93 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 34.93 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 34,93 mm
Altura (imperial) 1.8 in.
Altura del área imprimible (imperial) 1.57 in.
Altura (métrico) 6,35 mm
Altura del área de impresión (métrico) 40 mm
Alternate Part Number BPT-632-461