Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Código de producto. 11583784
Change view
Click to view available options
Forma:
Rectángulo
Rectángulo con esquinas redondeadas
Redondo
Tamaño (métrico):
101,6 An. x 50,8 mm Al.
15,24 mm (Diám.)
15,24 x 48,26 mm (An x Al)
15,24 x 66,68 mm (An x Al)
15,24 × 38,1 mm (An × Al)
18,26 × 25,46 mm (An × Al)
19 x 6,35 mm (An x Al)
19 × 38,1 mm (An × Al)
19 × 6,35 mm (An × Al)
22,86 × 19 mm (An × Al)
22,86 × 22,86 mm (An × Al)
25,4 × 4,75 mm (An × Al)
25,4 An. x 12,7 mm Al.
25,4 An. x 76,2 mm Al.
25,4 x 12,70 mm (An x Al)
31,75 × 19 mm (An × Al)
34,93 × 45,72 mm (An × Al)
38,10 An.x 6,35 mm Al.
38,1 × 19 mm (An × Al)
40 mm An. x 15 mm Al
41,28 x 15,24 mm (An x Al)
48,26 × 6,35 mm (An × Al)
5,08 × 22,86 mm (An × Al)
50,80 × 76,20 mm (An × Al); color:
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
50,8 × 25,4 mm (An × Al)
50,8 × 6,35 mm (An × Al)
57,15 × 19 mm (An × Al)
76,20 An. x 25,4 mm Al.
76,2 mm × 25,4 mm (An × Al)
88,9 × 38,1 mm (An × Al)
9,53 mm (Diám.)
9,53 × 25,4 mm (An × Al)
Acabado:
Mate
Satinado
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Caucho, Permanente
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
| Código de producto. | Forma | Tamaño (métrico) | Acabado | Tipo de adhesivo | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11583784 | Rectángulo | 25,4 × 4,75 mm (An × Al) | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 13099262 | Rectángulo | 101,6 An. x 50,8 mm Al. | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 10479883 | Redondo | 9,53 mm (Diám.) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11504314 | Rectángulo con esquinas redondeadas | 40 mm An. x 15 mm Al | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 13019302 | Rectángulo | 50,8 × 6,35 mm (An × Al) | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11896023 | Rectángulo | 19 × 38,1 mm (An × Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 13099302 | Rectángulo | 38,10 An.x 6,35 mm Al. | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11810855 | Rectángulo | 19 x 6,35 mm (An x Al) | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11816043 | Rectángulo | 22,86 × 22,86 mm (An × Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 10209922 | Rectángulo con esquinas redondeadas | 9,53 × 25,4 mm (An × Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11836013 | Rectángulo | 5,08 × 22,86 mm (An × Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 13009312 | Rectángulo | 25,4 An. x 12,7 mm Al. | Satinado | Caucho, Permanente | 1 paquete |
| 12834723 | Rectángulo | 50,8 × 25,4 mm (An × Al) | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 10020942 | Rectángulo | 15,24 x 48,26 mm (An x Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11538754 | Rectángulo | 25,4 An. x 76,2 mm Al. | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11836023 | Rectángulo | 34,93 × 45,72 mm (An × Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11523724 | Rectángulo | 76,20 An. x 25,4 mm Al. | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 10011932 | Rectángulo con esquinas redondeadas | 15,24 mm (Diám.) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11814714 | Rectángulo | 50,80 × 76,20 mm (An × Al); color: | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11503734 | Rectángulo | 31,75 × 19 mm (An × Al) | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11836043 | Rectángulo | 38,1 × 19 mm (An × Al) | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 10031932 | Rectángulo | 15,24 × 38,1 mm (An × Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 10630134 | Rectángulo | 50,8 x 25,4 mm (An x Al) | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 10315992 | Rectángulo | 48,26 × 6,35 mm (An × Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11885245 | Rectángulo | 25,4 x 12,70 mm (An x Al) | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 10600784 | Rectángulo | 41,28 x 15,24 mm (An x Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11582715 | Rectángulo | 76,2 mm × 25,4 mm (An × Al) | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 10679343 | Rectángulo | 88,9 × 38,1 mm (An × Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 10561515 | Rectángulo | 18,26 × 25,46 mm (An × Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11886013 | Rectángulo | 15,24 x 66,68 mm (An x Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 12882699 | Rectángulo | 22,86 × 19 mm (An × Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11826033 | Rectángulo | 57,15 × 19 mm (An × Al) | Mate | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
| 11826043 | Rectángulo | 19 × 6,35 mm (An × Al) | Satinado | Acrílico, Permanente | 1 rollo |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11583784
Marca: Brady™ 030221
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
- Temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) |
| Descripción | Thermal Transfer Printable Labels |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanca |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Roll |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta imprimible por transferencia térmica |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de componentes y placas de circuito, identificación de laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600 |
| Repetición horizontal (métrico) | 27.31 mm |
| Etiquetas por fila | 3 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -70°C |
| Modelo | THT-41-423-10 |
| N.° por paquete | 10000 Label(s) / Roll |
| Cantidad | Paquete de 3000 |
| Forma | Rectángulo |
| Tamaño | 25.40 mm (W) x 4.75 mm (H) |
| Tamaño (métrico) | 25,4 × 4,75 mm (An × Al) |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -94°F to +230°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +110 °C |
| Grosor (imperial) | 0.003 in. |
| Grosor (métrico) | 0.019 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 7.29 mm |
| Dimensions (LxW) | 4.75 x 25.40 mm |
| Longitud (imperial) | 0.187 in. |
| Anchura (imperial) | 1 in. |
| Anchura (métrico) | 25.4 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 25.40 mm |
| Anchura de cinta (métrico) | 85.09 mm |
| Altura (imperial) | 0.187 in. |
| Altura (métrico) | 4.75 mm |
| Alternate Part Number | THT-41-423-10 |
| Mostrar más Mostrar menos |