Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Código de producto. 10630134
Click to view available options
Forma:
Rectángulo
Rectángulo con esquinas redondeadas
Redondo
Tamaño (métrico):
101,6 An. x 50,8 mm Al.
15,24 mm (Diám.)
15,24 x 48,26 mm (An x Al)
15,24 x 66,68 mm (An x Al)
15,24 × 38,1 mm (An × Al)
18,26 × 25,46 mm (An × Al)
19 x 6,35 mm (An x Al)
19 × 38,1 mm (An × Al)
19 × 6,35 mm (An × Al)
22,86 × 19 mm (An × Al)
22,86 × 22,86 mm (An × Al)
25,4 × 4,75 mm (An × Al)
25,4 An. x 12,7 mm Al.
25,4 An. x 76,2 mm Al.
25,4 x 12,70 mm (An x Al)
31,75 × 19 mm (An × Al)
34,93 × 45,72 mm (An × Al)
38,10 An.x 6,35 mm Al.
38,1 × 19 mm (An × Al)
40 mm An. x 15 mm Al
41,28 x 15,24 mm (An x Al)
48,26 × 6,35 mm (An × Al)
5,08 × 22,86 mm (An × Al)
50,80 × 76,20 mm (An × Al); color:
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
50,8 × 25,4 mm (An × Al)
50,8 × 6,35 mm (An × Al)
57,15 × 19 mm (An × Al)
76,20 An. x 25,4 mm Al.
76,2 mm × 25,4 mm (An × Al)
88,9 × 38,1 mm (An × Al)
9,53 mm (Diám.)
9,53 × 25,4 mm (An × Al)
Acabado:
Mate
Satinado
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Caucho, Permanente
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
Código de producto. 10630134
Marca: Brady™ 030131
Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster están fabricadas con poliéster permanente (B-423), que es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
  • Temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 °F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Satinado
Formato Compatible con IP™
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta imprimible por transferencia térmica
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación de activos, identificación de laboratorio, etiquetas de placas identificativas y clasificación
Para utilizar con (equipo) BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
Modelo THT-17-423-3
N.° por paquete 3000 Label(s) / Roll
Cantidad 3000/Paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Tamaño (métrico) 50,8 x 25,4 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0,019 mm
Repetición vertical (métrico) 28,58 mm
Dimensions (LxW) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Longitud (imperial) 1 in.
Anchura (imperial) 2 in.
Anchura (métrico) 50,8 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 50.80 mm
Altura (imperial) 1 in.
Altura (métrico) 25,4 mm
Alternate Part Number THT-17-423-3