Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para impresoras
Click to view available options
Tamaño (métrico):
15,24 m × 48,26 mm (L × An)
15,24 m × 9,53 mm (L × An)
25,4 x 12,7 mm (An x L); 9,53 mm de diám.
25,4 x 15,24 m (An x L)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adhesivo acrílico permanente
- Opaco para cubrir la información del paciente protegida legalmente
- Acabado mate
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Etiquetas de impresora de etiquetas BMP71 FreezerBondz |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Etiqueta de impresora |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de laboratorio |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Forma | Rectángulo con esquinas redondeadas |
| Tamaño (métrico) | 25,4 x 12,7 mm (An x L); 9,53 mm de diám. |
| Mostrar más |