Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para impresoras
Código de producto. 11503974
Click to view available options
Tamaño (métrico):
15,24 m × 48,26 mm (L × An)
15,24 m × 9,53 mm (L × An)
25,4 x 12,7 mm (An x L); 9,53 mm de diám.
25,4 x 15,24 m (An x L)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11503974
Marca: Brady™ 114754
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para identificar viales mate, congelados o a temperatura ambiente (con superposición)
  • Adhesivo acrílico permanente
  • Opaco para cubrir la información del paciente protegida legalmente
  • Acabado mate
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL, con aprobación CSA
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Transparente
Acabado Satinado
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio, identificación general e industrial, etiquetas de clasificación y placas de identificación, comunicación de datos y voz
Para utilizar con (equipo) BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Tamaño (métrico) 15,24 m × 48,26 mm (L × An)
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +100 °C
Grosor (métrico) 0,019 mm
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (métrico) 48,26 mm