Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de poliéster: adhesivo acrílico permanente mate
Descripción
- Opaco para cubrir la información del paciente protegida legalmente
- Ultrafino
- Dura en nitrógeno líquido, autoclaves y baños de agua caliente
- Adhesivo acrílico permanente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 2005/618/CE modificación de MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE |
| Descripción | Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco, Transparente |
| Acabado | Mate |
| Formato | Autolaminado |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta de impresora |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos |
| Mostrar más |