Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de poliéster: adhesivo acrílico permanente mate
Código de producto. 15136272
Change view
Click to view available options
Color:
Blanca, Transparente
Blanco
Blanco, Transparente
Anchura (métrico):
9,53 mm
15,24 mm
25,4 mm
48,26 mm
Altura (métrico):
9,53 mm
12,7 mm
15 mm
25,40 mm
38,1 mm
41,28 mm
44,45 mm
45,72 mm
66,68 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15136272 Blanco, Transparente 9,53 mm 15 mm cada uno
15186262 Blanco, Transparente 15,24 mm 45,72 mm cada uno
15146262 Blanca, Transparente 15,24 mm 66,68 mm cada uno
15146272 Blanco, Transparente 15,24 mm 15 mm cada uno
12123801 Blanco, Transparente 15,24 mm 38,1 mm cada uno
15126272 Blanco, Transparente 25,4 mm 44,45 mm cada uno
12654883 Blanco 25,4 mm 12,7 mm cada uno
15156262 Blanco 25,4 mm 41,28 mm cada uno
15136262 Blanco 25,4 mm 9,53 mm cada uno
12674883 Blanco 48,26 mm 25,40 mm cada uno
10 options
Código de producto. 15136272
Marca: Brady™ 710779
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiqueta de perfil bajo para su uso en superficies congeladas o en superficies a temperatura ambiente.
  • Opaco para cubrir la información del paciente protegida legalmente
  • Ultrafino
  • Dura en nitrógeno líquido, autoclaves y baños de agua caliente
  • Adhesivo acrílico permanente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 2005/618/CE modificación de MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Autolaminado
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 250/Paq.
Forma Rectángulo
Tamaño (métrico) 9,53 × 45,72 mm (An × Al)
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (métrico) 0,012 mm
Repetición vertical (métrico) 12,7 mm
Dimensions (LxW) 45,72 x 9,53 mm
Anchura (métrico) 9,53 mm
Altura (métrico) 15 mm
Altura del área de impresión (métrico) 19,05 mm