Learn More
Brady™ Polyester Printable Labels
Código de producto. 12849848
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
41,28 mm
Altura (métrico):
15,24 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
12849848 41,28 mm 15,24 mm 1 paquete
1 options
Código de producto. 12849848
Marca: Brady™ 089401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de poliéster autoluminado (B-361) para impresoras láser de sobremesa se suministran con una zona blanca de impresión o escritura y un área sobrelaminada translúcida para proteger los gráficos una vez finalizada la impresión.
  • Buena resistencia a las manchas, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas elevadas
  • Fácil de personalizar mediante la tecnología de impresión láser
  • Conforme a RoHS 2005/618/CE corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Temperatura de servicio de - 70 °C a 110 °C (de - 94 °F a 230 °F)
Especificaciones
Descripción Etiquetas imprimibles por láser LaserTab
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology láser
Tipo de producto Etiqueta imprimible
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio, marcado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser
Repetición horizontal (métrico) 43,82 mm
Etiquetas por fila 7
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
N.° por paquete 2560 Labels/Pack
Cantidad 2500/Paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.002 in.
Grosor (métrico) 0,012 mm
Calibre de alambre 8 AWG
Dimensions (LxW) 15,24 × 41,27 × 5,08 mm (0,6 × 1,625 × 0,2 pulgadas) (An × Al × Diám)
Longitud (imperial) 0.6 in.
Anchura (imperial) 1,62 in
Anchura (métrico) 41,28 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25,40 mm
Altura (imperial) 0,6 in
Altura del área imprimible (imperial) 1 in.
Altura (métrico) 15,24 mm
Altura del área de impresión (métrico) 15,24 mm
Diámetro (imperial) 0,2 in
Alternate Part Number LAT-56-361-2.5