Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster PC Link
Código de producto. 12849858
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
12849858 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 12849858
Marca: Brady™ 018739
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL; aprobación CSA
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Material Poliéster
Etiquetas por fila 1
Cantidad 250/Paq.
Forma Cuadrada
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (métrico) 0,112 mm
Repetición vertical (métrico) 41,27 mm
Anchura (métrico) 38,10 mm
Altura (métrico) 38,10 mm