Learn More
Metacrilato de poliéster, PEM-665, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
15422687 100 g 100 g
15412687 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15422687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046408.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Buena solubilidad en los comonómeros alifáticos y aromáticos
Good solubility in both aliphatic and aromatic co-monomers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyester methacrylate
Color Amarillo
Nombre de nota PEM-665
Forma física Líquido amarillo pálido
Cantidad 100 g