Learn More
Brady™ Señales de gafas de seguridad obligatorias de poliéster
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Anchura (métrico) | 297 mm |
| Forma | Rectangulares |
| Texto mostrado | Gafas de seguridad |
| Tipo de producto | Señal obligatoria |
| Mostrar más |