Learn More
Brady™ Etiquetas adhesivas de poliéster laminado
Click to view available options
Texto mostrado:
Importante no tocar
Seguridad con máquinas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
| Texto mostrado | Importante no tocar |
| Tipo de producto | Etiqueta adhesiva |