Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para impresoras de transferencia térmica
Código de producto. 30041436
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
1,27 x 4,57 cm (An x Al)
1,52 x 6,67 cm (An x Al)
1,9 x 5,59 cm (An x Al)
1,9 x 4,57 cm (An x Al)
2,54 x 1,9 cm (An x Al)
2,54 x 2,54 cm
6,35 × 6,35 cm (An x Al)
Acabado:
Mate
Para utilizar con (equipo):
Impresora de etiquetas BBP™11
Impresoras BBP11, BBP12, THT con núcleo de 25 mm
Varios modelos de impresora
Cantidad:
1500 rodillos
1500/paq.
2500/paq
2500/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 2500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) Acabado Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
30041436 6,35 × 6,35 cm (An x Al) Mate Varios modelos de impresora 2500/paq paquete de 2500
12809948 1,52 x 6,67 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500/paq. 1 rollo
13455748 2,54 x 1,9 cm (An x Al) Mate Varios modelos de impresora 5000/paq. 1 rollo
15348274 2,54 x 2,54 cm Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500/paq. 1 rollo
15108385 2,54 x 1,9 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 2500/paq. 1 rollo
12678293 1,9 x 5,59 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500 rodillos 1 rollo
30041400 6,35 × 6,35 cm (An x Al) Mate Impresoras BBP11, BBP12, THT con núcleo de 25 mm 2500/paq paquete de 2500
15561203 1,9 x 4,57 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500/paq. 1 rollo
12646045 1,27 x 4,57 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500 rodillos 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 30041436 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 116409
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para fines de identificación y códigos de barras
  • Disponibles con un acabado satinado o mate
  • Disponibles en diferentes anchos y longitudes de rollo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Varios modelos de impresora
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
Modelo THT-142-481-2.5
N.° por paquete 2500 Label(s) / Roll
Cantidad 2500/paq
Forma Rectangle
Tamaño 63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
Tamaño (métrico) 6,35 × 6,35 cm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +266°F
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to +130°C
Grosor (imperial) 0.0036 in.
Grosor (métrico) 0.0914 mm
Dimensions (LxW) 63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
Longitud (imperial) 2.5 in.
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 6.35 cm
Anchura del área imprimible (imperial) 63.50 mm
Altura (imperial) 2,5 in
Altura (métrico) 6.35 cm
Alternate Part Number THT-142-481-2.5