Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para impresoras de transferencia térmica
Beskrivning
- Disponibles con un acabado satinado o mate
- Disponibles en diferentes anchos y longitudes de rollo
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/CE |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanco, Translúcido |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |