Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para impresoras de transferencia térmica
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15348274
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
1,27 x 4,57 cm (An x Al)
1,52 x 6,67 cm (An x Al)
1,9 x 5,59 cm (An x Al)
1,9 x 4,57 cm (An x Al)
2,54 x 1,9 cm (An x Al)
2,54 x 2,54 cm
6,35 × 6,35 cm (An x Al)
Acabado:
Mate
Para utilizar con (equipo):
Impresora de etiquetas BBP™11
Impresoras BBP11, BBP12, THT con núcleo de 25 mm
Varios modelos de impresora
Cantidad:
1500 rodillos
1500/paq.
2500/paq
2500/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 2500
Código de producto. Tamaño (métrico) Acabado Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
15348274 2,54 x 2,54 cm Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500/paq. 1 rollo
12809948 1,52 x 6,67 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500/paq. 1 rollo
30041436 6,35 × 6,35 cm (An x Al) Mate Varios modelos de impresora 2500/paq paquete de 2500
13455748 2,54 x 1,9 cm (An x Al) Mate Varios modelos de impresora 5000/paq. 1 rollo
15108385 2,54 x 1,9 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 2500/paq. 1 rollo
12678293 1,9 x 5,59 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500 rodillos 1 rollo
30041400 6,35 × 6,35 cm (An x Al) Mate Impresoras BBP11, BBP12, THT con núcleo de 25 mm 2500/paq paquete de 2500
15561203 1,9 x 4,57 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500/paq. 1 rollo
12646045 1,27 x 4,57 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500 rodillos 1 rollo
9 options
Código de producto. 15348274
Marca: Brady™ 116367
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para fines de identificación y códigos de barras
  • Disponibles con un acabado satinado o mate
  • Disponibles en diferentes anchos y longitudes de rollo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco, Translúcido
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BBP™11
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
Modelo THT-131-461-1.5-SC
N.° por paquete 1500 Label(s) / Roll
Cantidad 1500/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 66.68 mm (W) x 25.40 mm (H)
Tamaño (métrico) 2,54 x 2,54 cm
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a 110 °C
Grosor (imperial) 0.0019 in.
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 28,58 mm
Dimensions (LxW) 66.68 mm (W) x 25.40 mm (H)
Longitud (imperial) 1 in.
Anchura (imperial) 2,62 in
Anchura (métrico) 2,54 cm
Anchura del área imprimible (imperial) 66.68 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura del área imprimible (imperial) 1 in.
Altura (métrico) 2,54 cm
Altura del área de impresión (métrico) 25,40 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number THT-131-461-1.5-SC