Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para impresoras de transferencia térmica
Código de producto. 13455748
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
1,27 x 4,57 cm (An x Al)
1,52 x 6,67 cm (An x Al)
1,9 x 5,59 cm (An x Al)
1,9 x 4,57 cm (An x Al)
2,54 x 1,9 cm (An x Al)
2,54 x 2,54 cm
6,35 × 6,35 cm (An x Al)
Acabado:
Mate
Para utilizar con (equipo):
Impresora de etiquetas BBP™11
Impresoras BBP11, BBP12, THT con núcleo de 25 mm
Varios modelos de impresora
Cantidad:
1500 rodillos
1500/paq.
2500/paq
2500/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 2500
Código de producto. Tamaño (métrico) Acabado Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
13455748 2,54 x 1,9 cm (An x Al) Mate Varios modelos de impresora 5000/paq. 1 rollo
12809948 1,52 x 6,67 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500/paq. 1 rollo
30041436 6,35 × 6,35 cm (An x Al) Mate Varios modelos de impresora 2500/paq paquete de 2500
15348274 2,54 x 2,54 cm Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500/paq. 1 rollo
15108385 2,54 x 1,9 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 2500/paq. 1 rollo
12678293 1,9 x 5,59 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500 rodillos 1 rollo
30041400 6,35 × 6,35 cm (An x Al) Mate Impresoras BBP11, BBP12, THT con núcleo de 25 mm 2500/paq paquete de 2500
15561203 1,9 x 4,57 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500/paq. 1 rollo
12646045 1,27 x 4,57 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500 rodillos 1 rollo
9 options
Código de producto. 13455748
Marca: Brady™ 116388
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para fines de identificación y códigos de barras
  • Disponibles con un acabado satinado o mate
  • Disponibles en diferentes anchos y longitudes de rollo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Varios modelos de impresora
Repetición horizontal (métrico) 27,94 mm
Etiquetas por fila 2
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
Modelo THT-88-492-5
N.° por paquete 5000 Label(s) / Roll
Cantidad 5000/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Tamaño (métrico) 2,54 x 1,9 cm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to 230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De - 196°C a + 130°C
Grosor (imperial) 0.0032 in.
Grosor (métrico) 0,081 mm
Repetición vertical (métrico) 22,23 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Longitud (imperial) 0.75 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2,54 cm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.40 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19,05 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number THT-88-492-5