Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para impresoras de transferencia térmica
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12678293
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
1,27 x 4,57 cm (An x Al)
1,52 x 6,67 cm (An x Al)
1,9 x 5,59 cm (An x Al)
1,9 x 4,57 cm (An x Al)
2,54 x 1,9 cm (An x Al)
2,54 x 2,54 cm
6,35 × 6,35 cm (An x Al)
Acabado:
Mate
Para utilizar con (equipo):
Impresora de etiquetas BBP™11
Impresoras BBP11, BBP12, THT con núcleo de 25 mm
Varios modelos de impresora
Cantidad:
1500 rodillos
1500/paq.
2500/paq
2500/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 2500
Código de producto. Tamaño (métrico) Acabado Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
12678293 1,9 x 5,59 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500 rodillos 1 rollo
12809948 1,52 x 6,67 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500/paq. 1 rollo
30041436 6,35 × 6,35 cm (An x Al) Mate Varios modelos de impresora 2500/paq paquete de 2500
13455748 2,54 x 1,9 cm (An x Al) Mate Varios modelos de impresora 5000/paq. 1 rollo
15348274 2,54 x 2,54 cm Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500/paq. 1 rollo
15108385 2,54 x 1,9 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 2500/paq. 1 rollo
30041400 6,35 × 6,35 cm (An x Al) Mate Impresoras BBP11, BBP12, THT con núcleo de 25 mm 2500/paq paquete de 2500
15561203 1,9 x 4,57 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500/paq. 1 rollo
12646045 1,27 x 4,57 cm (An x Al) Mate Impresora de etiquetas BBP™11 1500 rodillos 1 rollo
9 options
Código de producto. 12678293
Marca: Brady™ 116372
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para fines de identificación y códigos de barras
  • Disponibles con un acabado satinado o mate
  • Disponibles en diferentes anchos y longitudes de rollo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Thermal Transfer Printable Labels
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanca, Translúcido
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BBP™11
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
Modelo THT-127-461-1.5-SC
N.° por paquete 1500 Label(s) / Roll
Cantidad 1500 rodillos
Forma Rectángulo
Tamaño 55.88 mm (W) x 12.70 mm (H)
Tamaño (métrico) 1,9 x 5,59 cm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a 110 °C
Grosor (imperial) 0.0019 in.
Grosor (métrico) 0.048 mm
Repetición vertical (métrico) 15.88 mm
Dimensions (LxW) 55.88 mm (W) x 12.70 mm (H)
Longitud (imperial) 2.2 in.
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 1.9 cm
Anchura del área imprimible (imperial) 55.88 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 12.70 mm
Altura (imperial) 2.2 pulg
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 5.59 cm
Altura del área de impresión (métrico) 19.05 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-127-461-1.5-SC