Learn More
Brady™ Polyester Labels
Código de producto. p-8001622
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
13531460 Transparente cada uno
13521460 Blanco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13531460 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142886
Polyester Labels are ideal for asset tracking, barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electrical labelling, general identification, inventory and inspection labelling.
Etiquetas Freezerbondz™, pegadas a frascos, gradillas, viales y tubos ya congelados. El material se debe solapar ligeramente.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL, con aprobación CSA
Descripción Etiquetas de poliéster para la impresora BBP33
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Transparente
Pantalla Blank
Acabado Satinado
Formato Die-cut
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación de productos y de uso general, identificación de caducidad y papelera de reciclaje, códigos de barras y seguimiento de activos
Para utilizar con (equipo) BBP™33
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
N.° por paquete 2500/Paq.
Cantidad 1500/Paq.
Forma Rectángulo
Tamaño (métrico) 76,2 × 25,4 mm (An × Al)
Tipo de software LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0,019 mm
Repetición vertical (métrico) 28,6 mm
Calibre de alambre 10 AWG
Dimensions (LxW) 25,40 x 76,20 mm
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 25.4 mm
Anchura (imperial) 3 in.
Anchura (métrico) 76,2 mm
Altura (métrico) 9,53 mm
Alternate Part Number B33-18-430